주요 문서
SML1041
Sigma-Aldrich
Atreleuton
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(R)-N-(3-(5-(4-Fluorophenylmethyl)thien-2-yl)-1-methyl-2-propynyl)-N-hydroxyurea, A8576, ABT 761, VIA-2291
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H15FN2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
318.37
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +40 to +50°, c = 1 in methanol
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)Cc2[s]c(cc2)C#C[C@H](N(O)C(=O)N)C
InChI
1S/C16H15FN2O2S/c1-11(19(21)16(18)20)2-7-14-8-9-15(22-14)10-12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,8-9,11,21H,10H2,1H3,(H2,18,20)/t11-/m1/s1
InChI key
MMSNEKOTSJRTRI-LLVKDONJSA-N
생화학적/생리학적 작용
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor.
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor. Atreleuton exhibits potent and selective inhibition of leukotriene formation both in vitro and in vivo.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)