SML1272
I-BET762
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(4S)- 6-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-8-methoxy-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-4-acetamide, GSK525762, GSK525762A, I-BET
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +80 to +90°, c = 0.3 in methanol
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCNC(C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(OC)=CC=C3N4C1=NN=C4C)=O
InChI
1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1
InChI key
AAAQFGUYHFJNHI-SFHVURJKSA-N
유전자 정보
human ... BRD2(6046), BRD3(8019), BRD4(23476), BRDT(676)
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.