분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)C(=O)NCCN2CCC3(N(CNC3=O)c4cc(ccc4)F)CC2)F
InChI
1S/C22H23F3N4O2/c23-16-2-1-3-17(13-16)29-14-27-21(31)22(29)6-9-28(10-7-22)11-8-26-20(30)15-4-5-18(24)19(25)12-15/h1-5,12-13H,6-11,14H2,(H,26,30)(H,27,31)
InChI key
XAPVAKKLQGLNOY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
ML298 is a Phospholipase D2 (PLD2) inhibitor.
ML298 is a potent, specific inhibitor of Phospholipase D2 (PLD2; IC50 = 355 nM). ML298 does not affect PLD1 activity at concentrations up to 20 μM.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.