분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light brown
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=NC=CN=C2C=C1)N3CCCCC3
InChI
1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2
InChI key
ANDGGVOPIJEHOF-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CX516 is a positive allosteric modulator at AMPA receptor that inhibits the deactivation of AMPA receptors. CX-516 is a nootropic and ampakine agent.
CX516 is a positive allosteric modulator at AMPA receptor; cognitive enhancer.
기타 정보
Air sensitive
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.