주요 문서
SML1369
Sigma-Aldrich
Tesaglitazar
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(αS)-α-Ethoxy-4-[2-[4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl]ethoxy]-benzenepropanoic acid, (S)-2-Ethoxy-3-[4-[2-(4-methanesulfonyloxyphenyl)ethoxy]phenyl]propanoic acid, AR-H 039242, AZ 242, AZ-242, Tesaglitizar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
408.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
O=S(OC1=CC=C(CCOC2=CC=C(C[C@H](OCC)C(O)=O)C=C2)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C20H24O7S/c1-3-25-19(20(21)22)14-16-6-8-17(9-7-16)26-13-12-15-4-10-18(11-5-15)27-28(2,23)24/h4-11,19H,3,12-14H2,1-2H3,(H,21,22)/t19-/m0/s1
InChI key
CXGTZJYQWSUFET-IBGZPJMESA-N
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
Tesaglitazar is a potent and specific dual PPARα/γ agonist that improves insulin resistance and carbohydrate and lipid metabolism in ob/ob mice and obese Zucker rats.
Tesaglitazar is a potent and specific dual PPARα/γ agonist.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)