분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(C)(C)C)c1c2c(c(ccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C4CCCCC4)Cc3ccccc3)ccc1
InChI key
DQXORJHBZHLLTE-SANMLTNESA-N
생화학적/생리학적 작용
Inhibitor of ubiquitin specific protease 30 (USP30)
MF-094 is a potent inhibitor of ubiquitin specific protease 30 (USP30), a de-ubiquitinating enzymes (DUB) that opposes the action of parkin-mediated ubiquitination in clearing damaged mitochondria. MF-094 is selective for USP30 with an IC50 value of 120 nM, compared to >10 μM for USPs 1, 8, and 9.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.