주요 문서
SML2502
Sigma-Aldrich
MF-095
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-N-(1-((5-(N-(tert-butyl)sulfamoyl)naphthalen-1-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)cyclopropanecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H31N3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
493.62
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(C)(C)C)c1c2c(c(ccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C4CC4)Cc3ccccc3)ccc1
InChI key
JSNVUWHDPLJARW-QHCPKHFHSA-N
생화학적/생리학적 작용
Control probe for USP30 inhibitor MF-094
MF-095 is a control probe for MF-094, which is a potent inhibitor of ubiquitin specific protease 30 (USP30)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)