주요 문서
SML2535
Sigma-Aldrich
MRK-740
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(3-(3,5-Dimethoxy-phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1-methyl-9-(2-methyl-pyridin-4-yl)-1,4,9-triaza-spiro[5.5]undecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H32N6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
464.56
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C2=NC(C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)=NO2)CC14CCN(C5=CC(C)=NC=C5)CC4
InChI
1S/C25H32N6O3/c1-18-13-20(5-8-26-18)30-9-6-25(7-10-30)17-31(12-11-29(25)2)24-27-23(28-34-24)19-14-21(32-3)16-22(15-19)33-4/h5,8,13-16H,6-7,9-12,17H2,1-4H3
InChI key
NZYTZRHHBAJPKN-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
MRK-740 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PRDM9 that inhibits methylation of H3K4 in cells.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PRDM9
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)