SML2575
GSHtracer
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Cyano-N,N-dimethyl-3-(2,3,6,7-tetrahydro-11-oxo-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-10-yl)-2-propenamide, Fluorescent real-time thiol tracer
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H21N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
363.41
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
faint red to very dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1OC2=C3C4=C(CCCN4CCC3)C=C2C=C1/C=C(C#N)/C(N(C)C)=O
InChI
1S/C21H21N3O3/c1-23(2)20(25)16(12-22)11-15-10-14-9-13-5-3-7-24-8-4-6-17(18(13)24)19(14)27-21(15)26/h9-11H,3-8H2,1-2H3/b16-11+
InChI key
YCXQIYZKBAKCHQ-LFIBNONCSA-N
생화학적/생리학적 작용
GSHtracer is a real-time probe monitoring of GSH (reduced glutathione) dynamics and heterogeneity.
fluorescent, real-time probe monitoring of GSH dynamics and heterogeneity
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.