주요 문서
21965
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxy-X-rhodamine
BioReagent, suitable for fluorescence
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H30N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
534.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
제품 라인
BioReagent
Quality Level
mp
≥250 °C (lit.)
형광
λex 570 nm; λem ~595 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4cc5CCCN6CCCc(c4Oc7c8CCCN9CCCc(cc37)c89)c56.OC(=O)c%10ccc%11C(=O)OC%12(c%13cc%14CCCN%15CCCc(c%13Oc%16c%17CCCN%18CCCc(cc%12%16)c%17%18)c%14%15)c%11c%10
InChI
1S/2C33H30N2O5/c36-31(37)20-9-10-24-23(15-20)32(38)40-33(24)25-16-18-5-1-11-34-13-3-7-21(27(18)34)29(25)39-30-22-8-4-14-35-12-2-6-19(28(22)35)17-26(30)33;36-31(37)20-9-10-21-24(17-20)33(40-32(21)38)25-15-18-5-1-11-34-13-3-7-22(27(18)34)29(25)39-30-23-8-4-14-35-12-2-6-19(28(23)35)16-26(30)33/h2*9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H,36,37)
InChI key
KLNOCCPJAOCRHF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
5(6)-Carboxy-X-rhodamine may be used as a fluorescent dye in nucleic acid analytical research applications.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
분석 메모
partially soluble in methanol, 0.1 M Tris pH 8.0
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)