분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)C[n]2nc(c5c2nccc5)c3nc(c(c(n3)N)N4CCOCC4)N
InChI
1S/C21H21FN8O/c22-15-6-2-1-4-13(15)12-30-21-14(5-3-7-25-21)16(28-30)20-26-18(23)17(19(24)27-20)29-8-10-31-11-9-29/h1-7H,8-12H2,(H4,23,24,26,27)
InChI key
AQYFUZRYBJBAGZ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
BAY 41-8543 is a stimulator of soluble Guanylyl cyclase (guanylate cyclase, sGC), the primary cellular receptor for nitric oxide (NO).
Guanylyl cyclase (sGC) stimulator
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.