SML2825
I-BET469
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-(1-(1,3-Dimethoxypropan-2-yl)-5-morpholino-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1,3-dimethylpyridin-2(1H)-one, 5-[1-[2-Methoxy-1-(methoxymethyl)ethyl]-5-(4-morpholinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1,3-dimethyl-2(1H)-pyridinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H30N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
426.51
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N4(CCOCC4)c1cc2nc([n](c2cc1)C(COC)COC)C3=CN(C(=O)C(=C3)C)C
InChI
1S/C23H30N4O4/c1-16-11-17(13-25(2)23(16)28)22-24-20-12-18(26-7-9-31-10-8-26)5-6-21(20)27(22)19(14-29-3)15-30-4/h5-6,11-13,19H,7-10,14-15H2,1-4H3
InChI key
DDSHVVXWYKDTTQ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
I-BET469 is an orally active bromodomain (BrD) inhibitor with selectivity toward a subset of bromodomain-containng proteins (BCPs) and BrDs (Kd in nM: BRD4 BrD1/2 = 1.5/2.9, BRD3 BrD1/2 = 2/2.3, BRD2 BrD1/2 = 2.3/2.8, BRDT BrD1/2 = 12/100, CREBBP = 37, EP300 = 49; Kd ≥4.8 μM toward 22 other BCPs). I-BET469 targets cellular BRD4 with high affinity (pKd = 8.3 or Kd = 5.0 nM by NanoBRET) and shows in vivo efficacy in a murine acute endotoxic shock model (1, 3, 10 mg/kg po. 30 min prior to LPS) and a chronic T cell-dependent immunization model (IgG suppression on day 14 = 24% and 65%, respectively, with 0.3 mg/kg or 3 mg/kg daily po.).
Orally active bromodomain (BrD) inhibitor with in vivo efficacy and selectivity for BRD2/3/4, BRDT, CREBBP, EP300 over 22 other BCPs.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.