SML3064
Atopaxar hydrobromide
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-(3-tert-Butyl-4-methoxy-5-morpholinophenyl)-2-(5,6-diethoxy-7-fluoro-1-imino-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanone hydrobromide, 2-(5,6-Diethoxy-7-fluoro-1,3-dihydro-1-imino-2H-isoindol-2-yl)-1-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy-5-(4-morpholinyl)phenyl]ethanone, monohydrobromide, E 5555, E-5555, E5555, ER 172594-06, ER-172594-00 hydrobromide
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(CN1C(C2=C(C(OCC)=C(C=C2C1)OCC)F)=N)C(C=C3N4CCOCC4)=CC(C(C)(C)C)=C3OC.[xHBr]
InChI
1S/C29H38FN3O5/c1-7-37-23-15-19-16-33(28(31)24(19)25(30)27(23)38-8-2)17-22(34)18-13-20(29(3,4)5)26(35-6)21(14-18)32-9-11-36-12-10-32/h13-15,31H,7-12,16-17H2,1-6H3
InChI key
QWKAUGRRIXBIPO-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.