SML3130
SHetA2
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-(4-Nitrophenyl)-3-(2,2,4,4-tetramethylthiochroman-6-yl)thiourea, N-(3,4-Dihydro-2,2,4,4-tetramethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)-N′-(4-nitrophenyl)thiourea, NSC 726189, NSC-726189, NSC726189, Sulfur Heteroarotinoid A2
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H23N3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
401.55
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S=C(NC1=CC=C2SC(C)(CC(C)(C)C2=C1)C)NC(C=C3)=CC=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O2S2/c1-19(2)12-20(3,4)27-17-10-7-14(11-16(17)19)22-18(26)21-13-5-8-15(9-6-13)23(24)25/h5-11H,12H2,1-4H3,(H2,21,22,26)
InChI key
FWWKIYPMUZVMQG-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Orally available chemopreventive fexible heteroarotinoid (Flex-Het) that induces cancer apoptosis in cultures and in vivo independent of retinoic acid receptor (RAR).
SHetA2 is an orally available chemopreventive fexible heteroarotinoid (Flex-Het) that inhibits cancer growth in cultures (OVCAR-3/SK-OV-3/Caov-3 GI50 = 3.9/4.1/7.0 μM) and in vivo (60-100 mg/kg SiHa xenograft mice) via apoptosis induction independent of retinoic acid receptor (RAR). SHetA2 is reported to bind heatshock proteins HSPA5 (GRP78, BiP), HSPA8 (HSC70, HSP73, HSPA10), HSPA9 (GRP75), resulting in cyclin D1 degradation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.