SML3217
PF-06843195
≥98% (HPLC), storage temp.:2-8°C
동의어(들):
2,2-Difluoroethyl (3S)-3-[[2′-amino-5-fluoro-2-(4-morpholinyl)[4,5′-bipyrimidin]-6-yl]amino]-3-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, PF 06843195, PF 06862309 active drug, PF-06862309 active drug, PF06843195
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H25F3N8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
498.46
UNSPSC 코드:
12352107
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@]1(CN(CC1)C(OCC(F)F)=O)NC2=NC(N3CCOCC3)=NC(C4=CN=C(N)N=C4)=C2F
InChI key
RTOREZYNLPQUKM-FQEVSTJZSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-06843195 is a potent and PI3K-alpha subtype-selective phosphoinositide 3-kinase (PI3K) inhibitor (rat PI3K Ki = 2 nM/β, <18 nM/α, <280 nM/δ) that inhibits cellular PI3Kα activity at a higher potency over that of PI3Kδ/β and mTOR (AKT pT308 IC50 = 18/160/360 nM in rat PI3Kα/δ/β Rat1 lines; p70S6K pT389 IC50 = 1.5 μM in Rat1 myristoylated PI3K line). PF-06843195 is more potent against cellular AKT pT308 (MCF7/T47D IC50 = 7.8/8.7 nM) and proliferation (MCF7/T47D = 62/32 nM) than alpelisib (BYL719) in cultures.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.