분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1cnc(cc1)OC
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-6-3-2-5(4-9-6)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
InChI key
KXDSMFBEVSJYRF-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
JBSNF-000088 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of Nicotinamide N-methyltransferase (NNMT) that reduces 1-methyl-nicotinamide (MNA) and improved glucose control in mice models of metabolic disease. JBSNF-000088 potently inhibits growth of PFA ependymoma cells.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of Nicotinamide N-methyltransferase (NNMT)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.