SML3658
BMS-470539 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-Amino-N-((R)-1-(4-butyryl-4-phenylpiperidin-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanamide dihydrochloride, 1-[1-(3-Methyl-L-histidyl-O-methyl-D-tyrosyl)-4-phenyl-4-piperidinyl]-1-Butanone dihydrochloride, BMS 470539 dihydrochloride, BMS470539 dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H41N5O4·2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
632.62
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CCCC(C1(C2=CC=CC=C2)CCN(CC1)C([C@H](NC([C@@H](N)CC3=CN=CN3C)=O)CC4=CC=C(C=C4)OC)=O)=O.[2HCl]
생화학적/생리학적 작용
BMS-470539 is a highly potent and selective melanocortin-1 receptor (MC-1R; MC1R) agonist (AMP stimulation EC50 = 11.6/16.2/16.8 nM using B16/HBL/CHO-MC1R; little or no potency toward MC2R, MC3R MC4R MC5R) with anti-inflammatory efficacy in mice in vivo (15-100 μmol/kg via i.v. or s.c. 0.5-1 h prior to 1 μg LPS s.c.).
Highly potent and selective melanocortin-1 receptor (MC-1R; MC1R) agonist with anti-inflammatory efficacy in mice in vivo.
주의사항
Hygroscopic
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.