SML3767
AA-263
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Hydroxybenzaldehyde 2-(4-nitrophenyl)hydrazone, NSC 101540, Salicylaldehyde 4-nitrophenylhydrazone, o-Hydroxybenzaldehyde p-nitrophenylhydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(3)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
257.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
, Faint orange to Red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C\c2c(cccc2)O
InChI
1S/C13H11N3O3/c17-13-4-2-1-3-10(13)9-14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h1-9,15,17H/b14-9+
InChI key
VQIJGQPVYQKSSH-NTEUORMPSA-N
생화학적/생리학적 작용
AA-263 is a cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z. AA-263 increases AAT neutrophil elastase (NE) inhibitory activity, while reducing polymer accumulation for the majority of AATD (alpha-1 antitrypsin (AAT) causes AAT deficiency) variants.
Cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.