SML3858
SAFit2
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-(R)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-(2-morpholinoethoxy)phenyl)propyl-1-((S)-2-cyclohexyl-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetyl)piperidine-2-carboxylate, [(1R)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-[3-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]propyl] (2S)-1-[(2S)-2-cyclohexyl-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetyl]piperidine-2-carboxylate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O=C([C@@H](C1CCCCC1)C2=CC(OC)=C(C(OC)=C2)OC)N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](C4=CC(OCCN5CCOCC5)=CC=C4)CCC(C=C6)=CC(OC)=C6OC)=O
InChI
1S/C46H62N2O10/c1-51-39-20-18-32(28-40(39)52-2)17-19-38(34-14-11-15-36(29-34)57-27-24-47-22-25-56-26-23-47)58-46(50)37-16-9-10-21-48(37)45(49)43(33-12-7-6-8-13-33)35-30-41(53-3)44(55-5)42(31-35)54-4/h11,14-15,18,20,28-31,33,37-38,43H,6-10,12-13,16-17,19,2
InChI key
ZDBWLRLGUBSLPG-FDHYQTMZSA-N
생화학적/생리학적 작용
SAFit2 is a brain-penetrant, potent and selective FK506-binding protein 51 inhibitor (Ki = 6 nM/FKBP51 vs. >50 μM/FKBP52) that enhances neurite growth in murine Neuro 2A (N2a) cultures (1-10 nM) and improves neuroendocrine feedback and stress-coping behavior in mice in vivo (20 mg/kg i.p.).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.