주요 문서
SRP0154
Sigma-Aldrich
SUV39H1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
동의어(들):
Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 1, KMT1A, Lysine N-methyltransferase 1A, Su(var)3-9 homolog 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥50% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
64 kDa
포장
pkg of 50 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... SUV39H1(6839)
관련 카테고리
일반 설명
Human SUV39H1, GenBank Accession No. NM_003173, amino acids 82-412, with N-terminal GST tag, MW = 64 kDa, expressed in E. coli expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
단위 정의
One unit is defined as the amount of enzyme required to methylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)