주요 문서
SRP0361
Sigma-Aldrich
PLK3 Polo Box Domain human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
CNK, FNK, PRK, polo-like kinase 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
80.5 kDa
포장
pkg of 100 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PLK3(1263)
일반 설명
Human N-terminal MBP tagged Plk3 polo box domain (GenBank Accession No.NM_004073/NP_004064), amino acids 335-646 with C-terminal His-tag, MW=80.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)