주요 문서
SRP8038
Sigma-Aldrich
IL-38 mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, FLAG® tagged, lyophilized
동의어(들):
CD223, Interleukin-1 family member 10, Interleukin-38
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
Product Name
IL-38 mouse, recombinant, expressed in E. coli, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
생물학적 소스
mouse
재조합
expressed in E. coli
태그
FLAG® tagged
분석
>95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
~20 kDa
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
불순물
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
색상
white
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Il1f10(215274)
일반 설명
IL-38 (IL-1F10) mRNA is expressed in heart, placenta, fetal liver, spleen, thymus and tonsil. The expression in a variety of immune tissues and similarity to IL-1Ra suggest a role of IL-1F10 in the inflammatory response.
물리적 형태
Lyophilized from PBS and 0.5% trehalose.
재구성
Reconstitute with 100 μL deionized water.
기타 정보
IL-38 [IL-1F10] (mouse) (aa 3-152) is fused at the C-terminus to a FLAG-tag.
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)