생물학적 소스
synthetic
제품 라인
BioReagent
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
mouse ... Tymp(72962)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable