주요 문서
Z617954
Greiner culture tubes
14 mL round bottom culture tube, polypropylene, sterile, w/ graduation, w/ snap (vent) cap
동의어(들):
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
material
colorless tube
conical cap (Push fit)
low-density polyethylene cap
polypropylene tube
round bottom
straight neck
무균
sterile
특징
RCF 4,800 × g
neck thread push fit
포장
pack of 800 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Greiner 187261
용량
14 mL
직경 × 길이
18 mm × 95 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)