주요 문서
22117
Fine Metering Valve
stainless steel, 1/8 in. straight arms
동의어(들):
Swagelok® SS2,SS METERING VALVE 1/8S EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
eCl@ss:
32035302
material
stainless steel
피팅
1/8 in. straight arms
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use for very accurate flow regulation. Install a flow measuring device downstream. Nuts and ferrules included. An optional vernier handle (Cat. No. 22122, order separately) is available for added convenience.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)