material
stainless steel
설명
fine adjustment
피팅
1/16 in. straight arms
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use for very accurate flow regulation. Install a flow measuring device downstream. Nuts and ferrules included. An optional vernier handle (Cat. No. 22122, order separately) is available for added convenience.
애플리케이션
Fine metering valve may be used on the exit of a flow system, which is basically used for the conductance measurements of decyl-, dodecyl-, tetradecyl- and hexadecyltrimethylammonium bromide in water at 25, 60, 95, 130, and 160°C, primarily done in order to determine their critical micelle concentrations (CMCs).
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.