주요 문서
47134
Supelco
Acesulfame K
동의어(들):
6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4KNO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
201.24
Beilstein:
3637857
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164500
PubChem Substance ID:
E 번호:
E950
Grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
InChI
1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
WBZFUFAFFUEMEI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)