주요 문서
57201
Supelco
Supelclean LC-8 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
제품 라인
Supelclean
Quality Level
특징
endcapped
포장
pkg of 100 g
라벨링 범위
7% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
일반 설명
LC-8 (Octyl) reversed-phase Supelclean SPE tubes may be used to extract nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)