주요 문서
80445
Supelco
Kynurenic acid-4a,5,6,7,8,8a-13C6
analytical standard
동의어(들):
4-Hydroxy-2-quinoline-4a,5,6,7,8,8a-13C6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C4H7NO3
Molecular Weight:
195.12
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)