Product Name
TSKgel® GMPWXL HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 08025
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
13 μm
공극 크기
pore diameter (100 - 1000 Å)
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel GMPWXL is a mixed bed scouting column for aqueous water-soluble linear polymers. Its pore volume is accessible to polymers ranging from molecular weights of 500 up to 8,000,000 Da. By quickly categorizing the MW profile of an unknown sample, TSKgel GMPWXL allows the selection of the most appropriate TSKgel PWXL column for best results in a routine analysis. TSKgel GMPWXL is also used for the analysis of samples with broad MW distributions.
물리적 형태
Shipped in water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가아드 컬럼
관련 제품
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.