추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=CC=CC=C1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)O2
InChI
1S/C19H26O12/c1-27-17(26)8-4-2-3-5-10(8)30-19-16(25)14(23)13(22)11(31-19)7-29-18-15(24)12(21)9(20)6-28-18/h2-5,9,11-16,18-25H,6-7H2,1H3/t9-,11-,12+,13-,14+,15-,16-,18+,19-/m1/s1
InChI key
VHUNCYDAXJGCLO-AHMNSWSSSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.