추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(/C=C/C=C(C(O)=O)\C)C)OC
InChI
1S/C21H26O4/c1-16(12-8-14-18(3)20(22)23)10-6-7-11-17(2)13-9-15-19(4)21(24)25-5/h6-15H,1-5H3,(H,22,23)/b7-6+,12-8+,13-9+,16-10+,17-11+,18-14+,19-15+
InChI key
DGGQUKOLHQXDLV-QTNXRKSWSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This Substance belongs to the class of carotenoids.
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.