Merck
mAbs Downstream
Produkty do rozwoju i produkcji
Większa gęstość komórek i miana przeciwciał z coraz bardziej zaawansowanych procesów wyższego szczebla skutkują złożonymi wyzwaniami związanymi z oczyszczaniem. Bioprzetwarzanie na dalszych etapach procesu koncentruje się na wydajnym odzyskiwaniu i oczyszczaniu przy jednoczesnym kontrolowaniu bioburden i zapewniając bezpieczeństwo wirusowe, aby zapewnić bezpieczeństwo leków dla pacjentów. Dalszy przepływ pracy, który obejmuje etapy klarowania, chromatografii, zatężania, usuwania wirusów i sterylnej filtracji, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości, wydajności, bezpieczeństwa i sterylności produktu przeciwciała monoklonalnego (mAb).
Inaktywacja wirusa
Wiele dobrze scharakteryzowanych linii komórkowych powszechnie stosowanych do produkcji mAb zawiera endogenne cząsteczki podobne do retrowirusów, które ulegają konstytutywnej ekspresji i są przenoszone poprzez sekwencyjne pasażowanie komórek. Zabiegi inaktywacji wirusów, przy użyciu niskiego pH lub detergentów, są zwykle wykonywane podczas dalszego oczyszczania mAb w celu zmniejszenia poziomów zakaźnych wirusów otoczkowych i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Inaktywacja opiera się na wysokiej jakości surowcach, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego i spełnić wymagania Farmakopei. Przeprowadzenie niezbędnych testów kwalifikacyjnych surowców i opracowanie wymaganej dokumentacji może być kosztowne i czasochłonne.
Nasz pełen pakiet produktów, usług i wiedzy specjalistycznej w zakresie inaktywacji wirusów obejmuje:
Powiązane produkty
Loading
Powiązane kategorie
Na obrazku przedstawiono cztery pojemniki związane z buforami i regulatorami pH. Dwa mniejsze pojemniki po lewej stronie mają czerwoną pokrywę i biały korpus. Dwa większe pojemniki po prawej stronie są niebieskie z czerwonymi pokrywkami.
Bufory i regulatory pH
Nasza szeroka oferta materiałów buforowych produkowanych pod odpowiednią kontrolą jest dostosowana do Twoich potrzeb.
Dowiedz się więcej
Przemysłowy system filtrów oczyszczających z wieloma cylindrycznymi jednostkami zamontowanymi na metalowej ramie, wraz ze wskaźnikami i zaworami, przeznaczony do procesów filtracji na dużą skalę.
Wyjaśnienie i zbiory
Etapy klarowania przygotowują materiał pozyskany z bioreaktora do dalszego oczyszczania poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i cząstek stałych.
Dowiedz się więcej
System chromatograficzny do bioprzetwarzania, zawierający różne rurki, tarcze i komponenty, głównie srebrne z niebieskimi akcentami i logo z literą "M" na panelu bocznym.
Chromatografia
Oczyszczanie w dół strumienia w bioprzetwarzaniu obejmuje jeden lub więcej etapów separacji chromatograficznej w celu oczyszczenia cząsteczki i usunięcia zanieczyszczeń.
Dowiedz się więcej
Kobieta-naukowiec w okularach ochronnych trzyma sterylny produkt leczniczy.
Sterylna filtracja i kontrola obciążenia biologicznego
Nasza szeroka oferta filtrów membranowych oferuje opcje wydajnego przetwarzania każdego strumienia farmaceutycznego i biofarmaceutycznego.
Dowiedz się więcej
Kroplomierz przenoszący ciecz w procesie wytwarzania przeciwciał monoklonalnych
Usuwanie wirusów
Nasze portfolio produktów do usuwania wirusów obejmuje rozwiązania do filtracji wirusów, chemikalia, uchwyty i systemy.
Dowiedz się więcej
Rozwiązanie Mobius® FlexReady dla TFF
Ultrafiltracja i diafiltracja
Ultrafiltracja i diafiltracja zwiększają wydajność, stężenie i odzysk w bioprzetwarzaniu.
Dowiedz się więcej
Powiązane zasoby
Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami