Wprowadzenie do SDS-PAGE - separacja białek na podstawie ich wielkości
Żele poliakryloamidowe powstają w wyniku reakcji akryloamidu i bis-akryloamidu (N,N'-metylenobisakryloamidu), w wyniku której powstaje silnie usieciowana matryca żelowa. Żel działa jak sito, przez które białka przemieszczają się w odpowiedzi na pole elektryczne. Białka zawierają ogólny ładunek dodatni lub ujemny; umożliwia to ruch cząsteczki białka w kierunku punktu izoelektrycznego, w którym cząsteczka nie ma ładunku netto. Poprzez denaturację białek i nadanie im jednolitego ładunku ujemnego, możliwe jest ich oddzielenie w oparciu o rozmiar, gdy migrują w kierunku elektrody dodatniej.
Rysunek 1.SDS-PAGE próbek białek i kolorowy marker białkowy(C1992)
Protokół
Wymagane materiały i odczynniki
- Pionowa komora do elektroforezy z zasilaczem, szklane płytki, przekładki i grzebienie
UWAGA: Akrylamid i bis-akrylamid są z natury neurotoksyczne. Wszystkie czynności należy wykonywać w bezpudrowych rękawiczkach.
Przygotowanie żelu
- Oczyść szklane płytki i przekładki urządzenia do odlewania żelu dejonizowaną wodą i etanolem.
- Złóż płytki z przekładkami na stabilnej, równej powierzchni.
- Przygotuj roztwór żelu rozdzielającego używając następujących objętości (dla 10 ml) w zależności od wymaganego procentu żelu.
- Wlej roztwór żelu do płytek zmontowanych z przekładkami. Aby utrzymać równą i poziomą powierzchnię żelu rozdzielczego, pokryj powierzchnię wodą lub izopropanolem (I9516).
- Pozwolić żelowi stwardnieć przez około 20-30 minut w temperaturze pokojowej.
- Przygotować roztwór żelu stackingowego używając następujących objętości (dla 10 ml):
*TEMED musi być ostatnim dodanym składnikiem
- Usuń nadmiar wody lub izopropanolu na żelu rozdzielającym
- Dodaj 5% roztwór żelu do układania, aż się przeleje. Natychmiast włóż grzebień, upewniając się, że żadne pęcherzyki powietrza nie są uwięzione w żelu lub w pobliżu studzienek.
- Pozwól żelowi zastygnąć przez około 20-30 minut w temperaturze pokojowej.
Przygotowanie próbki
- Do objętości próbki białka (lizatu komórek lub tkanek) dodać taką samą objętość buforu obciążającego.
- Powyższą mieszaninę gotować w temperaturze 95°C przez 5 minut. Wirować z prędkością 16000 xg przez 5 minut.
- Próbki te mogą być przechowywane w temperaturze -20 °C lub mogą być użyte do elektroforezy żelowej.
Barwienie żeli
Barwienie błękitem Coomassie: Barwienie żeli białkowych błękitem brylantowym Coomassie R-250 jest powszechną procedurą wizualizacji białek rozdzielonych przez SDS-PAGE. Jest bardzo czułe i nadaje się do długotrwałego przechowywania żeli.
Wymagane odczynniki
- Roztwór utrwalający żel (500 ml)
Metanol (M3641) 250 mL
M3641.kwas octowy lodowaty (695092) 50 mL
Woda 200 mL
- Roztwór kumassu
CBB R-250 (B6529) 0.1%
Metanol (M3641) 40%
%
M3641).nbsp;kwas octowy lodowaty (695092) 10%
Przefiltrować roztwór barwnika przy użyciu bibuły filtracyjnej Whatmann No. 1.
- Roztwór barwiący
inbsp;Metanol (M3641) 50 ml
kwas octowy lodowaty (#695092) 35 mL
- Roztwór do przechowywania żelu
kwas octowy lodowaty (695092) 25 ml
Woda 475 ml
Procedura
- Po elektroforezie umieść żel na plastikowej tacy zawierającej roztwór utrwalający żel. Umieść tackę na stole kołyskowym i utrwal białka na 2 godziny.
- Usuń roztwór utrwalający żel i dodaj roztwór Coomassie. Umieść na stole kołyskowym i zabarw żel na 2-4 godziny.
- Po etapie barwienia, przepłucz żel kilka razy wodą destylowaną, aby usunąć nadmiar barwnika.
- Dodaj roztwór destain do żelu. Umieść na stole kołyskowym i destainuj przez około 4 godziny, aż widoczne będą wyraźne niebieskie pasma na przezroczystym tle.
- Po destainowaniu żele mogą być przechowywane w roztworze do przechowywania żeli i fotografowane w razie potrzeby.
Barwienie srebrem
Oferujemy wysoce czuły zestaw do wykrywania białek za pomocą barwienia srebrem, odpowiedni do żeli SDS-PAGE. Dodatkowo potrzebne są następujące odczynniki:
- Roztwór utrwalający
. Etanol (E7023) 50 mL
Kwas octowy 10 mL
Woda 40 mL
- 30% etanol .(E7023)
Procedura
- Po przebiegu elektroforetycznym zanurzyć żel w roztworze utrwalającym na 40 min. Całonocne zanurzenie w utrwalaczu zapewni wyraźniejsze tło.
- Usuń roztwór utrwalający i przemywaj żel przez 10 minut 30% roztworem etanolu, a następnie przemywaj ultraczystą wodą przez 10 minut.
- Zlać wodę i inkubować żel w roztworze sensybilizatora przez 10 min.
- Usuń roztwór sensybilizatora i przemyj żel dwukrotnie wodą, każde przemywanie trwające 10 min.
- Zlać wodę i zanurzyć żel na 10 minut w roztworze srebra.
- Zlać roztwór srebra i umyć żel w wodzie przez 1,5 minuty.
- Usuń wodę i zanurz żel w roztworze wywoływacza na 3 do 7 min.
- Dodaj 5 ml roztworu zatrzymującego do roztworu wywoływacza i inkubuj przez 5 min. Usuń wywoływacz/roztwór zatrzymujący i płucz żel w ultraczystej wodzie przez 15 minut.
- Żel może być fotografowany, a także przechowywany w świeżej, ultraczystej wodzie.
Dla podwójnego barwienia, zabarw żel przy użyciu CBB R-250, a następnie srebra przy użyciu powyższych procedur.
Barwniki fluorescencyjne: Oferujemy fluorescencyjne barwniki SYPRO i Lucy do elektroforezy białek. Żele mogą być zanurzone w barwniku fluorescencyjnym w ciemności lub żel może być mieszany z buforem katodowym podczas elektroforezy.
Protokoły barwienia zależą od używanego barwnika i można je znaleźć tutaj:
- SYPRO® Ruby Protein Gel Stain (PDF)
- LUCY® 506 Solution (PDF)
Odwracalne barwienie żelem
.Odwracalne barwienie żelu pozwala użytkownikowi przejść do western blotting białek po SDS-PAGE.
Barwienie R-PROB: R-PROB to unikalny barwnik, który wykrywa białka na żelach PAGE i western blot.
Wymagane odczynniki:
- Reversible Protein Detection Kit for Membranes and Polyacrylamide Gels (RPROB)
- Roztwór utrwalający (F7264)
- 10% kwas octowy
- EDTA 50 mM
Procedura
- Zanurzyć żele po elektroforezie w roztworze utrwalającym na 20 minut. Powtórzyć ten krok dwukrotnie.
- Płukać żel w wodzie dwukrotnie, każde płukanie trwające 30 minut.
- Inkubować żel w roztworze barwiącym przez 20-40 minut z delikatnym mieszaniem.
- Zmyć nadmiar barwnika w 10% kwasie octowym.
- W celu odbarwienia, przemyć żel EDTA, a następnie dwa płukania po 15 minut w wodzie lub roztworze utrwalającym.
Barwienie miedzią: Aby potwierdzić migrację i separację białek, żel można zabarwić odwracalnym barwnikiem, takim jak CuCl2.
Wymagane odczynniki
- 0,3 M CuCl2 roztwór
- 0.25 M roztwór Tris i 0,25 M roztwór EDTA
Procedura
- Płukać żele po elektroforezie w wodzie destylowanej przez maksymalnie 30 min.
- Zanurzyć żel w 0,3 M roztworze CuCl2 na 10 min.
- Płukać wodą dejonizowaną.
- Białka mogą być wizualizowane jako przezroczyste strefy na niebieskim tle.
- W celu całkowitego odbarwienia żelu do western blot, przemyć zabarwione żele w 0,25 M Tris.25 M roztworze Tris i 0,25 M roztworze EDTA, pH 9, wielokrotnie.
- Przenieś wybarwiony żel do buforu transferowego przed przystąpieniem do konfiguracji transferu.
Rysunek 2.System do blottingu i elektroforezy pionowej
Produkty
Odniesienie