Pakowanie i przygotowanie kolumny
Prepakowane kolumny firmy Cytiva zapewnią powtarzalne wyniki i najwyższą wydajność.
Używaj małych preopakowanych kolumn do badania mediów chromatograficznych i optymalizacji metod oraz w celu zwiększenia wydajności w opracowywaniu metod.
Efektywne upakowanie kolumny ma zasadnicze znaczenie dla separacji AC, szczególnie w przypadku stosowania elucji gradientowej. Źle upakowana kolumna powoduje słaby i nierównomierny przepływ, poszerzenie pasma i utratę rozdzielczości. Jeśli wymagane jest upakowanie kolumny, poniższe wytyczne będą miały zastosowanie we wszystkich skalach działania:
- W przypadku medium o wysokiej zdolności wiązania, użyj krótkich, szerokich kolumn (zwykle o wysokości złoża od 5 do 15 cm) do szybkiego oczyszczania, nawet przy niskiej prędkości przepływu.
- Ilość wymaganego medium AC będzie zależeć od zdolności wiązania medium i ilości próbki. Zdolności wiązania dla każdego medium są podane w niniejszym podręczniku i dostarczane wraz z instrukcjami dotyczącymi produktu. Oszacuj ilość pożywki wymaganą do związania próbki będącej przedmiotem zainteresowania i użyj pięciokrotności tej ilości do wypełnienia kolumny. Ilość wymaganego medium można zmniejszyć, jeśli rozdzielczość jest zadowalająca.
- Po określeniu parametrów separacji, zwiększ skalę oczyszczania, zwiększając średnicę kolumny, aby zwiększyć jej objętość. Unikaj zwiększania długości kolumny, jeśli to możliwe, ponieważ zmieni to warunki separacji.
ŚrodkiAC mogą być pakowane w kolumny Tricorn, XK lub HiScale dostępne w Cytiva (Rysunek A6.1).
Rysunek A6.1.Trwa pakowanie kolumn.
- Wyrównać wszystkie materiały do temperatury, w której będzie przeprowadzana separacja.
- Eliminować powietrze przez przepłukanie końcówek kolumny zalecanym buforem. Upewnij się, że powietrze nie jest uwięzione pod siatką kolumny. Zamknąć wylot kolumny pozostawiając 1 do 2 cm buforu w kolumnie.
- Delikatnie ponownie zawiesić pożywkę.
Uwaga: pożywki AC firmy Cytiva są dostarczane w postaci gotowej do użycia. Dekantacja fizyn, które mogłyby zatkać kolumnę, nie jest konieczna.
Unikaj używania mieszadeł magnetycznych, ponieważ mogą one uszkodzić matrycę chromatograficzną.
- Oszacuj wymaganą ilość zawiesiny (ponownie zawieszonego medium) na podstawie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
- Wlej wymaganą objętość zawiesiny do kolumny. Nalewanie za pomocą szklanego pręta przyłożonego do ściany kolumny zminimalizuje wprowadzanie pęcherzyków powietrza.
- Natychmiast napełnij kolumnę buforem.
- Zamontuj górną część kolumny/adapter i podłącz do pompy.
- Otwórz wylot kolumny i ustaw pompę na żądaną szybkość przepływu (na przykład 15 ml/min w kolumnie XK 16/20).
Gdy objętość zawiesiny jest większa niż całkowita objętość kolumny, podłącz drugą szklaną kolumnę, aby działała jako zbiornik (szczegółowe informacje znajdują się w części Informacje o zamawianiu). Zapewnia to, że zawiesina ma stałą średnicę podczas pakowania, minimalizując turbulencje i poprawiając warunki pakowania kolumny.
Jeśli nie można uzyskać zalecanej szybkości przepływu, należy użyć maksymalnej szybkości przepływu, jaką może zapewnić pompa.
- Utrzymać szybkość przepływu pakowania przez co najmniej 3 CV po uzyskaniu stałej wysokości złoża. Zaznaczyć wysokość złoża na kolumnie.
Nie przekraczać 70% szybkości przepływu wypełnienia podczas oczyszczania.
- Zatrzymać pompę i zamknąć wylot kolumny. Jeśli została użyta druga kolumna: Zdejmij górną część i ostrożnie wypełnij resztę kolumny buforem, aby utworzyć menisk u góry. Włóż adapter do kolumny pod kątem, upewniając się, że powietrze nie jest uwięzione pod siatką.
- Przesuń adapter powoli w dół kolumny (wylot adaptera powinien być otwarty), aż do osiągnięcia znaku. Zablokuj adapter w odpowiedniej pozycji.
- Podłącz kolumnę do pompy i rozpocznij wyrównywanie. W razie potrzeby zmień położenie adaptera.
Podłoże musi zostać dokładnie wypłukane w celu usunięcia roztworu do przechowywania, zwykle 20% etanolu. Pozostałości etanolu mogą zakłócać kolejne procedury.
Wiele pożywek chromatograficznych wyrównanych sterylną solą fizjologiczną buforowaną fosforanem zawierającą środek przeciwdrobnoustrojowy może być przechowywanych w temperaturze 4 °C przez okres do 1 miesiąca, ale zawsze należy postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami przechowywania dostarczonymi z produktem.
Pakowanie i wydajność kolumny
Wydajność kolumny wyrażana jest jako liczba płytek teoretycznych na metr złoża chromatograficznego (N) lub jako H (wysokość równoważna płytce teoretycznej, HETP), która jest długością złoża (L) podzieloną przez liczbę płytek. Wydajność kolumny jest związana z poszerzeniem pasma, które może wystąpić na kolumnie i może być obliczona z wyrażenia:
N = 5.54 × ( | VR -- Wh |
)2 |
VR = objętość eluowana od początku nanoszenia próbki do maksimum piku
wh = szerokość piku mierzona jako szerokość zarejestrowanego piku w połowie wysokości piku
H oblicza się z wyrażenia:
H = | L N |
L = wysokość upakowanego złoża.
Pomiary VR i wh mogą być wykonane w odległości (mm) lub objętości (ml), ale oba parametry muszą być wyrażone w tej samej jednostce.
Wydajność kolumny powinna być sprawdzana w regularnych odstępach czasu poprzez wstrzykiwanie acetonu w celu określenia wydajności kolumny (N) i symetrii piku (współczynnik asymetrii, As). Ponieważ obserwowana wartość N zależy od czynników eksperymentalnych, takich jak szybkość przepływu i obciążenie próbki, porównania należy przeprowadzać w identycznych warunkach. W AC wydajność jest mierzona w warunkach izokratycznych poprzez wstrzyknięcie acetonu (który nie wchodzi w interakcje z medium) i pomiar eluowanego piku, jak pokazano na Rysunku A6.2.
.
Rysunek A6.2. Pomiary wykonane w celu obliczenia wydajności kolumny.
Zgodnie z ogólną zasadą, dobra wartość H jest około dwa do trzech razy większa od średniej średnicy cząstek pakowanego medium. Dla cząstek o wielkości 90 µm oznacza to wartość H od 0,018 do 0,027 cm.
Współczynnik asymetrii (As) jest wyrażony jako:
.As = | b a |
gdzie
a = szerokość pierwszej połowy piku przy 10% wysokości piku
b = szerokość drugiej połowy piku przy 10% wysokości piku
As powinna być jak najbliższa 1.0. Rozsądna wartość As dla krótkiej kolumny używanej w AC wynosi od 0,80 do 1,80.
Rozległa krawędź wiodąca jest zwykle oznaką, że medium jest upakowane zbyt ciasno, a rozległy ogon jest zwykle oznaką, że medium jest upakowane zbyt luźno.
Przeprowadź co najmniej 2 CV buforu przez nowo zapakowaną kolumnę, aby upewnić się, że medium jest wyrównane z buforem startowym.
Pakowanie kolumn na zamówienie
Usługa pakowania kolumn laboratoryjnych lub wypełniania 96-dołkowych płytek jest świadczona, gdy kolumny lub płytki z odpowiednimi mediami chromatograficznymi nie są dostępne w standardowym portfolio. Grupa produktów niestandardowych ściśle współpracuje z klientem w celu dostarczenia zapakowanych kolumn spełniających specjalistyczne wymagania w zakresie oczyszczania.