Merck
Strona głównaHodowla komórek ssakówCzynniki wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF)
Czynniki wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF)
Jennifer Fries
BioFiles 2009, 4.5, 26
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) to rodzina blisko spokrewnionych czynników wzrostu o zachowanym wzorze ośmiu reszt cysteinowych i wspólnych receptorach VEGF. Pierwotnie znany po prostu jako VEGF, waskulotropina (VAS) lub czynnik przepuszczalności naczyń (VPF), czynnik ten jest obecnie czasami nazywany VEGF-A. Do tej pory zidentyfikowano czterech dodatkowych członków rodziny (łożyskowy czynnik wzrostu, PlGF; VEGF-B; VEGF-C; i VEGF-D).
VEGF-A (VEGF) jest silnym czynnikiem wzrostu dla komórek śródbłonka naczyń krwionośnych, wykazującym plejotropowe odpowiedzi, które ułatwiają migrację komórek, proliferację, tworzenie rurek i przeżycie. Jest to również jeden z najsilniejszych czynników przepuszczalności, więc VEGF-A jest wspólnym ogniwem zapalenia, przepuszczalności i angiogenezy. Wzorce ekspresji mRNA VEGF-A są ściśle związane z proliferacją naczyń krwionośnych podczas rozwoju zarodka i gojenia się ran lub w jajniku. Lokalna hipoksja jest silnym induktorem ekspresji VEGF-A z sąsiednich komórek, ale nie jest on syntetyzowany w komórkach śródbłonka, co wskazuje na parakrynną regulację tworzenia naczyń krwionośnych. W rozwijającym się zarodku mRNA VEGF-A jest wyrażane przez komórki w tkankach poddawanych kapilarizacji. W większości dorosłych tkanek poziom ekspresji VEGF-A jest niski, z wyjątkiem nerek (podocyty torebki Bowmana). Ekspresja VEGF-A może być indukowana w makrofagach, limfocytach T, astrocytach, osteoblastach, komórkach mięśni gładkich, fibroblastach, komórkach śródbłonka, kardiomiocytach, komórkach mięśni szkieletowych i keratynocytach. Ulega również ekspresji w różnych ludzkich nowotworach. Ze względu na alternatywny splicing pojedynczego genu, VEGF-A może występować w czterech izoformach, oznaczonych według oczekiwanej końcowej długości aminokwasów (VEGF121, VEGF165, VEGF189 i VEGF206). Izoformy te wykazują podobną aktywność biologiczną, ale wiążą się z różnym powinowactwem do heparyny i powodują różne wzorce wydzielania. Najmniejsza izoforma (VEGF121) jest wydzielana i całkowicie dyfuzyjna, największa (VEGF206) jest prawie całkowicie związana z macierzą zewnątrzkomórkową, a pozostałe dwie wykazują pośrednie powinowactwo wiązania heparyny. VEGF-A wywiera swoje działanie poprzez dwa receptory (VEGFR-1 i VEGFR-2).
PlGF ulega ekspresji w łożysku i nieco mniej w sercu, płucach i tarczycy. Ekspresja PlGF w łożysku może działać autokrynnie na trofoblasty, które wyrażają zarówno PlGF, jak i jego receptor (VEGFR-1). Ponieważ komórki te wytwarzają również VEGF-A, wykryto również naturalne heterodimery (PlGF/VEGF-A). Zidentyfikowano dwie alternatywnie splicowane izoformy PlGF. Niedotlenienie nie indukuje syntezy PlGF, ale tworzenie heterodimerów może być zaburzone z powodu kontroli niedotlenienia nad ekspresją VEGF-A. VEGF-B jest w dużej mierze związany z komórkami i ulega ekspresji głównie w sercu, mięśniach szkieletowych, mózgu i nerkach. Często ulega koekspresji z VEGF-A i wykryto heterodimery A/B. Ekspresja VEGF-B nie jest regulowana przez niedotlenienie. Długi okres półtrwania jego mRNA (8 godzin) sugeruje raczej przewlekłą niż ostrą regulację. VEGF-B wywiera swoje działanie poprzez jeden receptor (VEGFR-1).VEGF-C, zwany także czynnikiem związanym z VEGF (VRP) lub VEGF-2, u dorosłych ulega ekspresji głównie w sercu, łożysku, płucach, nerkach, mięśniach, jajniku i jelicie cienkim. Podczas rozwoju zarodka ulega ekspresji w mezenchymie głowowej, okolicy ogona i alantois oraz wzdłuż somitów. VEGF-C może odgrywać rolę w rozwoju układu naczyń żylnych i limfatycznych. VEGF-C wywiera swoje działanie poprzez dwa receptory (VEGFR-2 i VEGFR-3). VEGF-D, zwany także czynnikiem wzrostu indukowanym przez c-fos (FIGF), jest homologiem VEGF indukowanym przez c-fos. Ulega ekspresji w dorosłych płucach, sercu i jelicie cienkim oraz w płucach płodu. Wykazuje łagodne działanie mitogenne na komórki śródbłonka. VEGF-D i VEGF-C mają 23% homologii sekwencji aminokwasów. VEGF-D wywiera swoje działanie poprzez dwa receptory (VEGFR-2 i VEGFR-3).
Materiały
Loading
Referencje
1.
Ferrara N, Park J, Nicola N. 1994. Vascular endothelial growth factor (VEGF), in Guidebook to Cytokines and Their Receptors. New York: Oxford Press.
2.
Achen MG, Jeltsch M, Kukk E, Makinen T, Vitali A, Wilks AF, Alitalo K, Stacker SA. 1998. Vascular endothelial growth factor D (VEGF-D) is a ligand for the tyrosine kinases VEGF receptor 2 (Flk1) and VEGF receptor 3 (Flt4). Proceedings of the National Academy of Sciences. 95(2):548-553. https://doi.org/10.1073/pnas.95.2.548
3.
Carmeliet P, Collen D. 1999. Role of Vascular Endothelial Growth Factor and Vascular Endothelial Growth Factor Receptors in Vascular Development.133-158. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59953-8_7
4.
NEUFELD G, COHEN T, GENGRINOVITCH S, POLTORAK Z. 1999. Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its receptors. FASEB j.. 13(1):9-22. https://doi.org/10.1096/fasebj.13.1.9