Perowskitowe ogniwa słoneczne
Carlo Perini, Juan-Pablo Correa-Baena
School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology
Material Matters 2020, 15.2
- Wprowadzenie
- Struktura urządzenia i stan wiedzy
- Struktura urządzenia i aktualny stan wiedzy
- .Inżynieria składu Segregacja halogenków i stabilizacja czarnej fazy
- Rekombinacja i pasywacja w perowskitach 2D
- Stabilność PSC: Wymagania i osiągnięcia
- PSC Stability: Protokoły starzenia i testy terenowe
- Promises and Challenges
- Powiązane produkty
- Referencje
Wprowadzenie
Globalne zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Szacunki są różne, ale według Energy Information Administration zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 30% do 800 eksadżuli do 2040 r. 1 Znaczna część tego zapotrzebowania może być dostarczona przez najbardziej obfite odnawialne źródło energii na Ziemi, energię słoneczną. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Ziemia obejmuje rozległe obszary, które otrzymują wysoki poziom padającego światła słonecznego, w tym gorące, suche pustynie obejmujące dziesiątki milionów kilometrów2, łatwo jest wyobrazić sobie, że energia słoneczna ma potencjał, aby zaspokoić większość, jeśli nie wszystkie, nasze przyszłe potrzeby energetyczne.2 Jednak w celu pozyskania tego ogromnego potencjalnego źródła energii, kluczowe znaczenie będzie miała maksymalizacja wydajności ogniw słonecznych. Aby to zrobić, musimy zarówno zastosować nowe technologie, które pozwoliły zbliżyć się do teoretycznego limitu 33% wydajności w jednozłączowych ogniwach słonecznych, jak i opracować wydajne i tanie materiały do fotowoltaiki wielozłączowej.
Operowskitowe ogniwa słoneczne z halogenkami ołowiu (PSC) są obiecującymi kandydatami do zaspokojenia naszych rosnących potrzeb energetycznych. Ogniwa PSC z pojedynczym złączem mogą osiągać wydajność konwersji powyżej 25% przy użyciu stosunkowo prostych i niedrogich metod osadzania i materiałów o niskiej czystości, co jest bezprecedensowym osiągnięciem dla poprzedniej technologii fotowoltaicznej. Osiągnięcie to jest wynikiem właściwości elektronicznych, na które w większości nie ma wpływu obecność defektów strukturalnych. Skład chemiczny i strukturę perowskitów można łatwo modyfikować w celu dostrojenia pasma wzbronionego materiału. Perowskity są znacznie tańsze niż jakakolwiek inna alternatywa o szerokim paśmie wzbronionym, a zatem stanowią obiecujące uzupełnienie krzemu w strukturach tandemowych. Jednakże, aby osiągnąć sprawność konwersji energii (PCE) wyższą niż 26%3 PSC wymagają ulepszeń w celu zmniejszenia rekombinacji niepromienistej. Podobnie, należy poprawić ich długoterminową trwałość. Będzie to wymagało opracowania standardowych protokołów starzenia uzupełnionych o dane z testów ogniw i paneli słonecznych w terenie.4 Poniżej omawiamy najnowsze wysiłki zmierzające do zwiększenia wydajności i stabilności materiałów perowskitowych, zarówno w przypadku jedno-, jak i wielozłączowych ogniw słonecznych.
.Struktura urządzenia i aktualny stan wiedzy
Perowskity ołowiowo-halogenkowe, najbardziej zbadane do tej pory kompozycje perowskitów, przyjmują strukturę 3D ABX3. Kationem A jest metyloamoniowy (MA), formamidynowy (FA), Cs lub Rb. Ołów znajduje się w miejscu B. Halogenki jodu, bromu lub chloru zajmują miejsce X. PSC składa się z perowskitowej warstwy aktywnej, materiałów selektywnych dla elektronów i dziur oraz przezroczystych i/lub metalowych elektrod. Nazewnictwo struktury urządzenia różni się w zależności od miejsca gromadzenia elektronów. Terminologia bezpośrednia lub "n-i-p" ma zastosowanie do PSC, w których elektrony są gromadzone na przezroczystym interfejsie (na dole). Terminologia odwrócona lub "p-i-n" odnosi się do ogniw słonecznych, które mają selektywne kontakty elektronowe / dziurowe odwrócone w stosie urządzeń (Rysunek 1). W strukturze mezoporowatej dolny kontakt jest porowaty: jest infiltrowany i pokryty materiałem perowskitowym (Rysunek 1A). Wreszcie, w konfiguracji planarnej wszystkie warstwy mają tendencję do bycia zwartymi cienkimi warstwami (Rysunek 1B i C).
Wydajność PSC gwałtownie wzrosła w ciągu pierwszych sześciu lat ich rozwoju, szybko osiągając 20%, a ostatnio przekraczając 25%.5 Naukowcy poprawili obecnie kontrolę nad osadzaniem warstw perowskitowych i zaprojektowali pasmo wzbronione oraz wytrzymałość materiału w pojedynczych złączach poprzez inżynierię składu.6-8 Zastosowanie jednolitych i zwartych (o grubości 500 nm) warstw perowskitowych i perowskitu na bazie FA umożliwiło uzyskanie wydajności przekraczającej 23% przy prądach zbliżających się do teoretycznego limitu.9,10 PSC wykazują bardzo wysokie napięcia obwodu otwartego (VOC's) w porównaniu do ich pasma wzbronionego, co wskazuje na niskie straty rekombinacyjne. Osadzanie, skład i inżynieria urządzenia doprowadziły do VOC do 1,24 V przy paśmie wzbronionym ≈1,6 eV, z teoretycznym VOC 1,33 V dla tego pasma wzbronionego.3 Badania wykazały, że dynamika rekombinacji na styku perowskitu z dziurą selektywną jest w dużej mierze odpowiedzialna za różnicę między teoretycznymi i eksperymentalnymi wartościami VOC.11 Odkrycia te skłoniły do zbadania pasywacji powierzchni perowskitu przez dwuwymiarowe warstwy perowskitu z nieporęcznymi kationami A.9,12
Wczesne próby pasywacji defektów na interfejsach perowskitów przy użyciu cienkich warstw materiałów o szerokim paśmie wzbronionym umożliwiły zwiększenie VOC PSC opartego na FA, co pomogło osiągnąć PCE na poziomie 23,2% (potwierdzone z krzywej prąd-napięcie; 22.Po tym osiągnięciu nastąpił raport o certyfikowanym PCE na poziomie 23,3% z ustabilizowanej krzywej prądowo-napięciowej, co uzasadnia badanie nowych metod identyfikacji i tłumienia rekombinacji w celu zwiększenia tego kluczowego parametru PV.13
Rysunek 1.Schematy perowskitowych ogniw słonecznych opartych na konfiguracji A) mezoporowatej i B) planarnej, z przewodzącym szkłem/kontaktem elektronowym/perowskitem (n-i-p). C) Odwrócona konfiguracja (p-i-n) to płaskie złącze z przewodzącym szkłem/kontaktem dziurowym/stosem perowskitu. D) Urządzenie tandemowe perowskit-perowskit. E) Parametry fotowoltaiczne perowskitowych ogniw słonecznych obliczone na podstawie Shockleya-Queissera (słupki) i metryk wybranych publikacji (białe kółka) z certyfikowaną wydajnością powyżej 20% od 2015 r. i w porządku chronologicznym do 2019 r.3,9,12,14,15.
Inżynieria składu, segregacja halogenków i stabilizacja fazy czarnej
Stabilne struktury 3D perowskitów mogą być realizowane tylko poprzez łączenie atomów z odpowiednimi przeszkodami sterycznymi. Wymóg ten jest określany ilościowo za pomocą współczynnika tolerancji Goldschmidta (t), dla którego wartości od 0,8 do 1,0 skutkują stabilnymi strukturami 3D, takimi jak w przypadku MAPbI3 (t ~ 0,9). Perowskity na granicy wymaganego współczynnika tolerancji, takie jak FAPbI3 (t ~ 1) i CsPbI3 (t ~ 0,8), mają napiętą sieć 3D. W rezultacie mają tendencję do tworzenia fotoaktywnych faz o niższej wymiarowości w temperaturze pokojowej.16 Zmiany w anionie X mają duży wpływ na wartość pasma wzbronionego; zwiększenie zawartości Br w perowskicie I zwiększa przerwę pasmową bliżej 1,7 eV - wartość, która jest wysoce pożądana dla tandemów perowskit/krzem (Rysunek 1D). Jednak stężenia Br powyżej 20% wzbudziły obawy o segregację halogenków, prawdopodobnie zmniejszając długoterminową stabilność urządzenia i maksymalne VOC poprzez tworzenie zanieczyszczeń aktywnych rekombinacyjnie. Mieszane perowskity Sn/Pb są obiecujące w osiąganiu optymalnego pasma wzbronionego w pojedynczych złączach (1,1-1,4 eV, rysunek 2A), ale nadal cierpią z powodu znacznych strat spowodowanych rekombinacją. Zastosowanie złożonych preparatów Pb z wieloma kationami i anionami umożliwiło badaczom uniknięcie fotoaktywnych faz i zmniejszenie segregacji halogenków w sieci.17 Perowskit z potrójnym kationem CsMAFA tłumi zanieczyszczenia fazy żółtej, nawet podczas krystalizacji, co skutkuje poprawą wydajności folii niezależnie od wyżarzania.18 Wprowadzenie mniejszego rubidu do RbCsMAFA umożliwiło uzyskanie 21,6% stabilizowanych PCE z 1,24 V Voc dla przerwy pasmowej 1.63 eV, co skutkuje stratą potencjału 390 mV - jedną z najniższych wartości kiedykolwiek zgłoszonych dla dowolnego materiału ogniwa słonecznego (Rysunek 2B).6
Rysunek 2.Fotofizyka urządzenia najnowocześniejszych PSC z A) sprawnością Shockley Queisser i B) obliczonym maksymalnym VOC (limitem radiacyjnym) w porównaniu do wartości osiągniętych dla różnych materiałów absorbera.5,21-26
Podążając za takimi przykładami, naukowcy wprowadzili inne mniejsze kationy, takie jak K, do roztworu bez jasnego wyjaśnienia, w jaki sposób te dodatnio naładowane atomy są włączane; jednak obecność K+ wyraźnie korzystnie wpływa na właściwości optoelektroniczne materiałów.19 Niedawno zbadano mechanizm włączania tych kationów do sieci perowskitu, dostarczając dowodów na domieszkowanie strontem.20 Kationy większe niż FA zostały wykorzystane do indukowania tworzenia faz perowskitu o niższej wymiarowości na interfejsach, gdzie warstwy transportu ładunku są oddzielone większymi kationami. Ich większe pasmo wzbronione umożliwia pasywację defektów powierzchniowych, zmniejszając rekombinację niepromienistą, a ich zastosowanie w urządzeniach pozwoliło na osiągnięcie obecnych rekordów wydajności.9,12 Opisano również czyste perowskity 2D/3D, w których warstwy pośrednie 2D są również rozproszone w masie. Jak dotąd, najbardziej stabilne i wydajne kompozycje perowskitów zostały oparte na połączeniu perowskitów wielokationowych i pasywacji interfejsu 2D perowskitów 3D (Rysunek 1E).
Rekombinacja i pasywacja przez perowskity 2D
W rzeczywistym urządzeniu, defekty objętościowe i powierzchnie/interfejsy wprowadzają centra rekombinacji, które powodują szybką rekombinację nieradiacyjną. Rekombinacja nieradiacyjna różni się od rekombinacji radiacyjnej i powoduje utratę potencjału (VOC - pasmo wzbronione/ładunek elementarny, Rysunek 2B). Podczas gdy szybkość rekombinacji radiacyjnej jest właściwością materiału, rekombinacja nieradiacyjna jest dyktowana przez defekty. Obecnie rekombinacja międzyfazowa stanowi przeszkodę dla mieszanych perowskitów halogenkowych o szerokim paśmie wzbronionym oraz dla perowskitów cynowych o wąskim paśmie wzbronionym stosowanych w wielozłączowych ogniwach słonecznych. Ostatnie wysiłki pozwoliły znacznie zmniejszyć rekombinację międzyfazową w pojedynczych złączach.27 Masowa rekombinacja nieradiacyjna wymaga dalszej redukcji dla wszystkich kompozycji perowskitów. Brak selektywności nośników, bariery dla ekstrakcji ładunku i defekty powierzchniowe na interfejsach są głównymi przyczynami rekombinacji powierzchniowej. Inne badania donoszą o rekombinacji nieradiacyjnej na granicach ziaren w warstwach perowskitowych, wzdłuż określonych powierzchni krystalograficznych oraz w obecności porowatości w warstwie, chociaż nadal pozostaje to przedmiotem dyskusji.28 Rekombinacja masowa w PSC została przypisana sprzężeniu elektronowo-fononowemu, zaburzeniom elektronowym pasma (wyższa energia Urbacha) i głębokim defektom (zarówno wewnętrznym, jak i indukowanym przez zanieczyszczenia). Aby osiągnąć VOC,rad, a tym samym zmaksymalizować FF do prawie 90%, badacze będą musieli zminimalizować wpływ takich defektów, mając na celu zbliżenie się do 10 μs nieradiacyjnych czasów życia.27
PSC Stability: Wymagania i osiągnięcia
Kluczowe czynniki kosztotwórcze nowej technologii solarnej obejmują nakłady inwestycyjne, a także uzysk energii, który jest wypadkową sprawności urządzenia i długoterminowej stabilności. Degradacja PCE w czasie kontroluje zwrot z inwestycji, a tym samym ryzyko związane z nową technologią PV. Rynkowym punktem odniesienia dla technologii solarnej jest krzem krystaliczny, którego współczynnik degradacji wynosi poniżej 0,5% rocznie, zapewniając wydajność przez 25 lat w warunkach operacyjnych. PSC muszą osiągnąć podobny poziom stabilności, aby konkurować na rynku fotowoltaicznym.
W ciągu ostatnich kilku lat poświęcono temu celowi znaczną część badań, podejmując znaczne wysiłki w celu zmniejszenia wpływu na stabilność zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników degradacji. Pomimo początkowego sceptycyzmu, perowskitowe ogniwa słoneczne są obecnie w stanie wytrzymać protokoły cykli wilgotno-cieplnych i temperaturowych stosowane do przyspieszonego starzenia w przemyśle krzemowym (IEN6125).29 Kamienie milowe w tym postępie zapewniły skuteczne projektowanie każdej z warstw urządzenia i interfejsów oraz rozwój skutecznych technik hermetyzacji.29 Wpływ zewnętrznych czynników degradacji, takich jak temperatura lub chemicznie aktywne gatunki, takie jak wilgoć i tlen, oraz uwalnianie produktów ubocznych degradacji perowskitu zostały zminimalizowane, zatrzymując dalszą degradację materiału.29,30 Niedawno nieorganiczne struktury urządzeń zaczęły przyciągać uwagę: odkryto stabilną fotowoltaiczną fazę β w temperaturze pokojowej dla CsPbI3, podnosząc wydajność powyżej 10%. W połączeniu z nieorganicznymi warstwami pośrednimi, takie kompozycje obiecują przezwyciężyć problem niskiej stabilności fotowoltaiki perowskitowej.30
PSC Stability: Protokoły starzenia i testy terenowe
Perowskity podlegają migracji jonów, która powoduje zarówno szybką (od sekund do minut), jak i powolną (od minut do godzin) degradację wydajności, a mianowicie histerezę i odwracalne straty (rysunek 3A-D). W tym drugim przypadku urządzenia cierpią z powodu zmniejszonego PCE podczas starzenia i powracają do wartości początkowej po przechowywaniu w ciemności przez kilka godzin. W rezultacie prawdziwe oszacowanie żywotności urządzenia staje się złożone i łatwo podatne na zawyżenie lub zaniżenie szacunków. Nawet proste wartości, takie jak T80, mogą być mylące, w zależności od sposobu ich podawania. Niezależnie od tego, ustalenie, w jaki sposób kontakty organiczne i nieorganiczne wpływają na akumulację jonów w długim okresie, okazuje się krytyczne, ponieważ łagodne, odwracalne straty nie gwarantują długoterminowej stabilności. Należy opracować odpowiednie protokoły charakteryzacji, aby skorelować czynniki stresu i degradację urządzenia, aby umożliwić dalszą poprawę stabilności urządzenia. Podążając za przykładem organicznej fotowoltaiki, naukowcy podjęli próbę opracowania wytycznych dotyczących charakterystyki urządzeń perowskitowych, uzupełniając protokoły International Summit on Organic Photovoltaic Stability (ISOS) o dalsze pomiary mające na celu ocenę wpływu ruchu jonowego na stabilność urządzenia. Ponadto zdefiniowano standardy raportowania, aby umożliwić wdrożenie eksperymentów typu round robin na opublikowanych urządzeniach. Sformatowane raportowanie takich danych, ich integracja w bazach danych i korelacja za pomocą algorytmów uczenia maszynowego przyczyniłyby się do lepszego zrozumienia obecnych czynników ograniczających stabilność urządzeń.31 Wraz z rozwojem dziedziny oczekuje się, że opublikowanych zostanie więcej danych z testów ogniw i paneli słonecznych. Badanie zaobserwowanych mechanizmów uszkodzeń i ich korelacji z tymi zaobserwowanymi w protokołach przyspieszonego starzenia umożliwi dalszą poprawę standardów starzenia i skorelowanie takich wyników z oczekiwanymi okresami eksploatacji urządzeń.31
Rysunek 3.Długoterminowa stabilność perowskitowych ogniw słonecznych. A) Degradacja PCE wywołana migracją złota pod wpływem światła, maksymalnego punktu mocy i temperatury 75°C. Można ją zrównoważyć międzywarstwą Cr między Spiro-OMeTAD a złotą elektrodą.32 B) Zastosowanie wielu kationów i kontaktu dziurowego PTAA wykazuje straty około 5% w ciągu 500 godzin śledzenia MPP w temperaturze 85 °C, w urządzeniu mezoporowatym.33 C) Maksymalna moc wyjściowa w rzeczywistych warunkach pracy wykazuje odwracalne straty przed przejściem przez trwałą degradację.34 D) Jedno z najbardziej stabilnych urządzeń planarnych wykazało straty około 10% w ciągu 500 godzin śledzenia MPP w temperaturze pokojowej.35
Promises and Challenges
PSC poczyniły niezwykłe postępy w ciągu zaledwie kilku lat - jest to wynik zarówno szeroko zakrojonych wysiłków społeczności naukowej, jak i wiedzy specjalistycznej zdobytej w bardziej ugruntowanych dziedzinach, takich jak organiczne lub barwnikowe ogniwa słoneczne. Wydajność na poziomie powyżej 25% w skali laboratoryjnej i niezwykle niskie straty w potencjale odnotowane ostatnio przez PSC pokazują, że te ogniwa słoneczne przetwarzane w roztworze są gotowe do rywalizacji z innymi najnowocześniejszymi technologiami, takimi jak Si lub GaAs. Po osiągnięciu docelowej wydajności pojedynczego złącza, społeczność perowskitowa skupiła się teraz na tandemowych ogniwach słonecznych i długoterminowej stabilności. Społeczność perowskitowa stara się opracować protokoły testowe zdolne do uwzględnienia unikalnej dynamiki tych materiałów. Niedawno opublikowano pierwsze raporty symulujące testy terenowe, ale potrzeba więcej danych, aby zapewnić solidność statystyczną i potwierdzić ważność proponowanych protokołów starzenia.36 Aby stać się graczem na rynku energii, PSC muszą być w stanie przetrwać co najmniej 20 lat przy minimalnej degradacji. Naukowcy mogą wykonać to zadanie jedynie poprzez złagodzenie wewnętrznej i zewnętrznej degradacji spowodowanej migracją jonów w stosie urządzeń perowskitowych.