Merck
Strona głównaOczyszczanie białekZautomatyzowane oczyszczanie przeciwciał za pomocą systemów ÄKTA
Zautomatyzowane oczyszczanie przeciwciał za pomocą systemów ÄKTA
Przeciwciała są potrzebne do celów badawczych i przemysłowych w różnych ilościach, od mikrogramów do kilogramów. Ważne jest, aby zaprojektować i zastosować metodę oczyszczania, która pozwoli uzyskać białko o jakości i ilości odpowiedniej do konkretnego zastosowania. Ważnym czynnikiem jest również liczba próbek do oczyszczenia. W przypadku wielu zastosowań inwestycja w system chromatograficzny może zaoszczędzić cenny czas, wysiłek i próbki.
System chromatograficzny powinien być stosowany, gdy ważne są powtarzalne wyniki i gdy ręczne oczyszczanie staje się zbyt czasochłonne i nieefektywne. Może tak być w przypadku, gdy procesy muszą być powtarzane w celu uzyskania wystarczającej ilości oczyszczonej próbki, gdy trzeba obsługiwać duże ilości próbek lub gdy istnieje wiele różnych próbek do oczyszczenia. Systemy chromatograficzne dają bardziej powtarzalne wyniki w porównaniu z oczyszczaniem ręcznym, a postęp oczyszczania może być monitorowany automatycznie. Oprócz prostej elucji w gradiencie krokowym, można wykonywać separacje o wysokiej rozdzielczości z dokładnie kontrolowaną elucją w gradiencie liniowym. Systemy są solidne i wygodne w użyciu i mogą w pełni wykorzystywać wysokie natężenia przepływu, które mogą wytrzymać nowoczesne media chromatograficzne. Zastosowanie systemów chromatograficznych ÄKTA do oczyszczania przeciwciał opisano poniżej.
ÄKTA start (Rysunek 5.1) to ekonomiczny, łatwy do opanowania system. Wraz z odpowiednimi kolumnami, przeciwciała mogą być oczyszczane w skali miligramowej w jednym etapie chromatografii z kontrolą za pomocą przycisku. System zawiera szablony metod oczyszczania przeciwciał przy użyciu różnych wstępnie zapakowanych kolumn. Odzysk jest często lepszy niż w przypadku ręcznego oczyszczania. Dzięki wstępnie zapakowanym kolumnom i zoptymalizowanym protokołom oczyszczania, wydajność i czystość są bardzo spójne.
Start AKTA
Rysunek 5.1.ÄKTA start.
AKTA avant
Systemy pojedynczej chromatografii AKTAxpress (po lewej) i czystej chromatografii AKTA.
Rysunek 5.3.ÄKTAxpress single (po lewej) i ÄKTA pure chromatography systems.