Merck
RAB0117
Sigma-Aldrich
Mouse KC / CXCL1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.32
ให้เราช่วยเหลือ
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.614-150 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Cxcl1(14825)
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
General description
The Mouse KC (keratinocyte chemoattractant; keratinocyte- derived chemokine) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse KC in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse KC
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
All three isoforms of growth-related protein (GRO) are CXC chemokines that can signal through C-X-C motif chemokine receptors 1 or 2 (CXCR1 or 2). The GRO proteins chemoattract and activate neutrophils and basophils. CXCL1 has a role in host defense against polymicrobial sepsis, upregulation of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and migration of neutrophils. The protein also activates mitogen-activated protein kinases (MAPKs), pro-inflammatory proteins and nuclear factor-κB (NF-κB).
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
สามารถซื้อส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์แยกได้
หมายเลขสินค้า
คำอธิบาย
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
คลาสการจัดเก็บ
8A - Combustible corrosive hazardous materials
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค