Sản xuất liên hợp thuốc kháng thể
Liên hợp kháng thể-thuốc (ADCs) là các liệu pháp sử dụng kháng thể đơn dòng (mAbs) để cung cấp thành phần dược phẩm hoạt động mạnh (HPAPI) cho các tế bào đích. ADC bao gồm một kháng thể đơn dòng (mAb) liên hợp với tải trọng, thông qua một liên kết ổn định. Liên kết đảm bảo rằng trọng tải vẫn được gắn vào kháng thể cho đến khi nó đến vị trí mục tiêu, do đó giảm thiểu độc tính ngoài mục tiêu. Mặc dù hầu hết các ADC được phê duyệt và những người đang phát triển nhắm vào các chỉ định ung thư khác nhau, những liệu pháp phức tạp này giữ lời hứa đáng kể trong việc điều trị một loạt các bệnh khác.
Do sự phức tạp của sản xuất ADC, việc thuê ngoài CDMO có kinh nghiệm có thể là một quyết định chiến lược để định hướng những thách thức của sản xuất ADC, giảm rủi ro và đẩy nhanh thời gian đến phòng khám và thị trường.
Cho dù bạn đang cân nhắc thuê ngoài CDMO hoặc đang tìm cách nâng cao năng lực nội bộ với nguyên liệu thô chất lượng cao và thiết bị được tùy chỉnh, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn ở mọi giai đoạn trong quy trình của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các giải pháp toàn diện của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sản xuất ADC của bạn.
Featured Categories
Dòng sản phẩm hoàn chỉnh của chúng tôi về các giải pháp trộn một lần Mobius® có thể đáp ứng nhu cầu của bạn về trộn các thành phần dược phẩm từ các sản phẩm trung bình đến cuối cùng của thuốc…
Siêu lọc và diafiltration là các bước quan trọng trong suốt quá trình xử lý sinh học để tăng khả năng, nồng độ và phục hồi.
Sắc ký trao đổi ion (IEX) phân tách các phân tử sinh học dựa trên sự khác biệt về điện tích...
Sinh học là các liệu pháp điều trị có thể dựa trên protein, peptide, virus, vector virus hoặc axit nucleic. Chúng đòi hỏi một môi trường được xác định để duy trì nguyên vẹn và hoạt động trong suốt quá trình sản xuất và xây dựng, cũng như trong quá trình lưu trữ dài hạn.
Những thách thức về phát triển và sản xuất ADC
Việc phát triển và sản xuất ADC phức tạp hơn so với mAbs, đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật đáng kể và các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ để duy trì sự an toàn của người vận hành. Thông thường, chuyên môn trong HPAPI và phát triển phân tử lớn, hóa học liên kết và liên hợp là cần thiết, kết hợp với khả năng phân tích để mô tả và chứng minh độ tinh khiết, đồng nhất và tính ổn định của sản phẩm ADC. Ngoài ra, các bộ sản xuất thường chứa các thiết bị chuyên dụng được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với tải trọng độc tế bào cao.
Sự phát triển thành công và sản xuất nhất quán phân tử ADC mong muốn phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm:
- Tiếp hợp: Không được ảnh hưởng đến chức năng mAb; có thể không dành riêng cho địa điểm hoặc theo từng địa điểm cụ thể, tùy thuộc vào phương pháp liên hợp.
- Thiết kế trình liên kết: Ảnh hưởng đến sự ổn định của ADC sau khi dùng cho bệnh nhân, hiệu quả giải phóng tải trọng có ích tại vị trí mục tiêu, dược động học, hiệu quả và độc tính.
- Tỷ lệ thuốc đối kháng thể (DAR): Phải đạt được số lượng HPAPI trung bình mong muốn hoặc phân tử thuốc liên hợp với mAb. DAR thấp có thể làm giảm hiệu quả của ADC trong khi DAR cao có thể tác động tiêu cực đến cấu trúc mAb, độ ổn định, liên kết mục tiêu và hồ sơ an toàn tổng thể.
- Efficient Purification: Được tối ưu hóa để loại bỏ đáng tin cậy các chất gây ô nhiễm liên quan đến quá trình, các liên kết còn lại và tải trọng HPAPI độc tế bào.
- Consistent Purification: Để duy trì hiệu quả điều trị mong muốn, đối với bất kỳ DAR nhất định nào nên có sự thay đổi thấp trong thành phần ADC.
- Ngăn chứa đáng tin cậy: Có ý nghĩa quan trọng trong suốt quy trình sản xuất để duy trì sự an toàn của người vận hành. Hệ thống sử dụng một lần cung cấp giải pháp linh hoạt, an toàn và đáng tin cậy để sản xuất ADC thành công.
- Công thức ổn định và an toàn: Quản trị tiêm bắp đòi hỏi phải lựa chọn những người vượt trội chất lượng cao. Tính ổn định ADC, hòa tan và khả năng quản trị được yêu cầu để có hiệu quả điều trị tối ưu.
Trong suốt quy trình sản xuất ADC, điều quan trọng là phải chọn các sản phẩm và công nghệ đảm bảo an toàn cho người vận hành cao, giảm rủi ro nhiễm bẩn và hỗ trợ khả năng mở rộng liền mạch từ phát triển đến sản xuất GMP. Hệ thống sử dụng một lần cung cấp giải pháp an toàn, có thể tái tạo và có thể mở rộng, hỗ trợ năng suất cao đáp ứng các thuộc tính chất lượng mục tiêu. Tài liệu toàn diện về các bảng trích xuất và dễ rò rỉ từ nhà cung cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá rủi ro và tăng tốc con đường của bạn để sản xuất ADC thành công và an toàn.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Quy trình làm việc
Liên hợp
Các thuốc thử phức hợp HPAPI hoặc liên kết tải-liên kết payload thường được điều chế riêng. Việc liên hợp thành công tối ưu hóa việc bổ sung thuốc thử, đảm bảo trộn hợp lý với việc theo dõi và kiểm soát phản ứng liên hợp.
Lọc sạch
Sắc ký và/hoặc lọc dòng tiếp tuyến (TFF) được sử dụng để lọc ADC. Mục tiêu là loại bỏ các loài không mong muốn, chẳng hạn như các phân tử có DAR không mong muốn, tập hợp, tải trọng liên kết không liên hợp còn lại và dung môi phản ứng. Tải trọng liên hợp có thể thúc đẩy sự tổng hợp ADC, đặc biệt là nếu rất kỵ nước, đưa ra một thách thức bổ sung cho việc thanh lọc.
Công thức tinh chế và cuối cùng của TFF
Có thể cần tinh chế bổ sung để giảm chất gây ô nhiễm và trao đổi ADC thành bộ đệm công thức. Duy trì độ hòa tan ADC là rất quan trọng, đặc biệt là khi có tính kỵ nước cao điển hình. Việc sử dụng các hóa chất chất chất lượng cao như bộ đệm, bộ điều chỉnh pH, chất hoạt động bề mặt, chất ổn định và chất kích thích giảm độ nhớt hỗ trợ tinh chế hiệu quả và công thức cuối cùng ổn định
Sterile Filtration
ADC số lượng lớn được lọc vô trùng trước khi điền hoặc vận chuyển để đổ đầy ngoài cơ sở. Việc ngăn chặn đúng cách rất quan trọng để duy trì tính vô trùng của khối lượng lớn ADC và đảm bảo an toàn cho người vận hành từ tải trọng có ích HPAPI có độc tính cao.
Điền Hoàn tất
Sản phẩm thuốc ADC số lượng lớn được lọc vô trùng trước khi đổ đầy. Các cụm lọc và nạp được thiết kế tốt có thể giảm thiểu thất thoát sản phẩm, tối đa hóa năng suất ADC đồng thời cho phép kiểm tra tính toàn vẹn của bộ lọc và duy trì tính vô trùng và ngăn chứa cần thiết cho sự an toàn của người vận hành.