Plasmid DNA Vaccines Manufacturing
Plasmid DNA Vaccines Process
Plasmid DNA (pDNA) là một thành phần quan trọng của liệu pháp vector virus. Những phân tử DNA tròn này có thể được sử dụng như là gen điều trị chuyển đổi, để mã hóa cho capsid virus hoặc như là vắc-xin. Vắc-xin DNA đã được phê duyệt để sử dụng ở động vật và đã được phát triển chống lại virus SARS-CoV-2. PDNA cũng được sử dụng làm vật liệu ban đầu cho vắc-xin mRNA.
Sản xuất PDNA gây ra một số thách thức. Sản xuất bị ảnh hưởng bởi năng suất lên men vi sinh vật thấp. Ngoài ra, quá trình tinh chế trở nên phức tạp bởi thực tế là lysate vi khuẩn có độ nhớt cao và chứa các chất gây ô nhiễm với các đặc tính tương tự như pDNA, dẫn đến sự phân tách độ phân giải thấp. Những thách thức này có thể được khắc phục bằng việc sử dụng một nền tảng từ đầu đến cuối bao gồm các công nghệ sử dụng đơn tiên tiến.
Featured Categories
Tăng cường an toàn và tuân thủ biopharma với các giải pháp bất hoạt virus của chúng tôi, bao gồm tiệt trùng và điều trị pH thấp.
Dòng lò phản ứng sinh học Mobius ® bao gồm quy mô bàn máy (2 mL và 3 L), thí điểm, sản xuất lò phản ứng sinh học sử dụng một lần và lâm sàng (50 – 2.000 L) cho phép khả năng nuôi cấy tế bào từ quá trình phát triển sớm thông qua sản xuất lô thương mại.
Khám phá các giải pháp trộn một lần Mobius ® để pha trộn và chuẩn bị giải pháp xử lý cho các thành phần dược phẩm.
Rút ngắn thời gian đến lâm sàng đồng thời tăng năng suất ngược dòng
PDNA trình bày một số thách thức có thể vượt qua bằng các công nghệ sử dụng đơn tiên tiến để thu hoạch tế bào và làm rõ. Ly tâm hoặc vi lọc TFF (MF-TFF) được sử dụng để loại bỏ nước dùng lên men đã qua sử dụng trong khi các bộ lọc độ sâu đã chứng minh hiệu suất tuyệt vời trong một loạt các điều kiện để làm rõ.
Đạt được mục tiêu hiệu suất và năng suất với khả năng loại bỏ tạp chất mạnh mẽ
Trao đổi anion (AEX) đã chứng minh sự thanh thải mạnh mẽ của protein, RNA, gDNA và endotoxin. Ngược lại, các đồng phân plasmid rất khó để tách ra với trao đổi ion. Trong trường hợp này, HIC có thể được sử dụng và được đặt tốt sau AEX do bể muối cao.
Tối đa hóa phục hồi hạ nguồn
Tinh chế pDNA là phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp của TFF và sắc ký. TFF có thể được đặt giữa các bước làm rõ và sắc ký, trong đó các tạp chất còn lại có thể được rửa qua diafiltration và pDNA tập trung cho sắc ký. Cả nhựa và màng có thể được sử dụng để làm sạch sắc ký. Nhựa cung cấp khả năng lắp đặt linh hoạt và khả năng chọn lọc tốt trong khi màng mang lại khả năng liên kết cao và tốc độ lưu lượng.
Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân
Sau khi được tinh chế và xây dựng, pDNA phải được lọc vô trùng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Mặc dù bước này dường như là một hoạt động tương đối đơn giản, việc lọc pDNA có thể là thách thức do kích thước lớn của plasmid, độ nhớt cao của dung dịch và lưu giữ vi khuẩn cho các công thức bổ trợ. Nhiều thông số quy trình phải được xem xét để tối ưu hóa quá trình lọc khử trùng cấp độ bao gồm nồng độ muối, kích thước plasmid, độ tinh khiết và nồng độ plasmid.
Bạn đang tìm kiếm thông tin cụ thể hơn?
Hãy truy cập thư viện tài liệu của chúng tôi để biết bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Làm rõ
Đạt được hiệu quả, mạnh mẽ, làm rõ để tối đa hóa thành công của các hoạt động tinh chế hạ nguồn bằng cách giảm mức độ tạp chất và hạt.
Downstream - Lọc lưu lượng tiếp tuyến
Đạt được mục tiêu thu hồi năng suất, hiệu quả và pDNA đồng thời đảm bảo loại bỏ tạp chất mạnh mẽ
Môi trường & dung dịch đệm nuôi cấy tế bào lỏng xử lý sinh học
Chúng tôi cung cấp khả năng lọc chất lỏng vô trùng chất lượng cao nhất trong ngành, cung cấp phương tiện nuôi cấy tế bào, bộ đệm, CIP và các sản phẩm SIP từ các cơ sở GMP trên toàn thế giới để tối ưu hóa sản xuất biopharma của bạn.
Downstream Chromatography
Giải quyết và vượt qua bất kỳ thách thức tinh chế sắc ký pDNA nào trong quá trình hạ nguồn của bạn để đạt được năng suất, hiệu quả và tốc độ cao hơn.
Formulation, Sterile Filtration & Fill-Finish
Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân với quy trình lọc vô trùng đáng tin cậy và mạnh mẽ
Phân tích Phần mềm & Công nghệ PAT
Công nghệ phân tích quá trình (PAT) và phần mềm phân tích có thể được sử dụng để xây dựng chất lượng vào các quy trình sản xuất vắc-xin tiểu đơn vị protein bằng cách theo dõi và kiểm soát các quy trình nội tuyến và theo thời gian thực.
Dịch vụ sản phẩm
Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ sản phẩm đa dạng để đáp ứng các nhu cầu mà công việc của bạn yêu cầu, từ lắp đặt hệ thống và thiết bị, trình độ hệ thống, dịch vụ xác thực, kế hoạch bảo trì và dịch vụ, đào tạo và Dịch vụ chuyên biệt.