Principaux documents
654140
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-16,16,16-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Hexadecanoic-16,16,16-d3 acid, potassium salt, Potassium hexadecanoate-16,16,16-d3
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CH2)14CO2K
Poids moléculaire :
297.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Forme
solid
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[K+].[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D3;
Clé InChI
MQOCIYICOGDBSG-NIIDSAIPSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable