Principaux documents
R284327
2-CHLORO-3-(4-CHLORO-BENZYLAMINO)-(1,4)NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11Cl2NO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
332.189
Numéro MDL:
Autres remarques