Principaux documents
R415081
4-(1-HYDROXY-2-(1-METHYL-3-PHENYL-PROPYLAMINO)-PROPYL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H25NO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
299.417
Numéro MDL:
Autres remarques