Principaux documents
R646075
6-METHYL-8-NITRO-2,3,4,9-TETRAHYDRO-1H-BETA-CARBOLIN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11N3O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
245.24
Numéro MDL:
Autres remarques