Principaux documents
S194700
3-((5-BROMO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YLMETHYL)-AMINO)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11BrN2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
375.181
Numéro MDL:
Autres remarques