Principaux documents
L210811
2-((3-ME-5-OXO-1-PH-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)DIAZENYL)BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N4O4S
CAS Number:
Poids moléculaire :
358.378
Numéro MDL:
Autres remarques