Principaux documents
S416673
3-(4-DIETHYLAMINO-2-HYDROXYPHENYLAZO)-4-HYDROXYBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N3O5S
CAS Number:
Poids moléculaire :
365.411
Numéro MDL:
Autres remarques