Principaux documents
S841153
2-(4-(6-BROMO-1-HYDROXY-2-NAPHTHYLAZO)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13BrN2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
401.219
Numéro MDL:
Autres remarques