Principaux documents
S878154
2-CHLORO-3-(4-IODOANILINO)-1,4-NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H9ClINO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
409.613
Numéro MDL:
Autres remarques